Documentos Principais
MABC1103
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IDH1/2 Mutante (R132/172), clone MsMab-1
clone MsMAb-1, from mouse
Sinônimo(s):
Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, IDH, Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, IDP, NADP(+)-specific ICDH, Oxalosuccinate decarboxylase, Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial, ICD-M
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MsMAb-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
A isocitrato desidrogenase (IDH) catalisa a descarboxilação oxidativa do isocitrato para produzir alfa-cetoglutarato e dióxido de carbono. Existem três formas de IDHs em humanos (IDH1-3), com IDH3 utilizando NAD+ como cofator e funcionando dentro do ciclo do ácido cítrico, enquanto IDH1 (EC 1.1.1.42; UniProt P48735) e IDH2 (EC 1.1.1.42; UniProt P48735) utilizando NADP+ como cofator e funcionando fora do contexto do ciclo do ácido cítrico. Os mutantes de IDH1 e IDH2 convertem alfa-cetoglutarato em oncometabólito R(-)-2-hidroxiglutarato (2-HG) no citosol e nas mitocôndrias, respectivamente. As mutações de isocitrato desidrogenase 1 ⁄ 2 foram relatadas em gliomas, leucemias mieloides agudas (LMA), tumores cartilaginosos, osteossarcoma, tumores de células gigantes do osso (GCTB), doença de Ollier e síndrome de Maffucci.
Especificidade
O clone MsMab-1 reconhece IDH1 com mutações Arg132 (R132AD/E/G/H/M/N/Q/SY) e IDH2 com mutações Arg172 (R172A/C/D/E/G/L/Q/S/Y), mas não IDH1/2 de tipo selvagem ou outras mutações IDH1/2 (IDH1-R132C/F/I/K/L/P/R/T/V/W; IDH2-H175Y, R172F/H/I/K/M/N/P/T/V/W) por Western Blot e análises ELISA baseadas em peptídeos.
Imunogênio
Epítopo: Sítio de mutação IDH1-R132/IDH2-R172
Peptídeo conjugado com KLH derivado da sequência IDH1 humana com mutação R132G.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: Uma diluição de 1:50 de um lote representativo detectou o mutante IDH1/2 (R132/172) em cólon humano, câncer colorretal humano e tecido de câncer de ovário humano.
Análise de Western Blot: A seletividade mutante de um lote representativo foi testada contra construções de fusão IDH1/2 MBP purificadas, bem como lisados de células CHO que expressam proteínas IDH1/2 expressas exogenamente (Kato Kaneko, M., et al. (2013). Tohoku J Exp Med. 230(2):103-109; Liu, X., et al. (2013). Cancer Med.;2(6):803-814).
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou proteínas de fusão IDH2-R172S expressas exogenamente, mas não IDH2 ou IDH2-H175Y PA de tipo selvagem em lisados de células de osteossarcoma U2OS transfectadas (Kato Kaneko, M., et al. (2014). Cancer Sci.;105(6):744-748).
Análise imuno-histoquímica: Um lote representativo detectou o mutante IDH2 R172S, mas não o IDH1/2 de tipo selvagem, em seções de tecido humano GCTB (tumor de células gigantes do osso) embebido em parafina (Kato Kaneko, M., et al. (2014). Cancer Sci.;105(6):744-748).
Análise imuno-histoquímica: Um lote representativo detectou o mutante IDH2 R172S, mas não o IDH1/2 de tipo selvagem, em seções de tecido de osteossarcoma humano embebidas em parafina (Liu, X., et al. (2013). Cancer Med.;2(6):803-814).
Categoria de pesquisa
Apoptose e câncer
Este anticorpo mutante anti-IDH1/2 (R132/172), clone MsMab-1, é validado para uso em Western Blot, imuno-histoquímica (parafina) para a detecção do mutante IDH1/2 (R132/172).
Subcategoria de pesquisa
Apoptose - adicional
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisado de células U2OS que expressam IDH2-R172S.
Análise por Western Blot: 2,0 µg/ml desse anticorpo detectou o mutante IDH2-R172S expresso exogenamente, mas não o IDH2 de tipo selvagem, em 10 µg de lisados de células U2OS.
Descrição-alvo
~47 a 50 kDa observado
forma física
Anticorpo IgG2aκ monoclonal de camundongo purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Shuai Chen et al.
Cell death & disease, 9(3), 347-347 (2018-03-03)
WW domain-binding protein 2 (WBP2) has been demonstrated as oncogenic in breast cancer. Many studies have revealed the WBP2 gene as a high-risk gene for leukoariaosis and cerebral white matter lesions is important in the pathologic stage of glioma development.
Marion Classe et al.
Cell reports, 25(3), 811-821 (2018-10-18)
Esthesioneuroblastoma (ENB) is a rare cancer of the olfactory mucosa, with no established molecular stratification to date. We report similarities of ENB with tumors arising in the neural crest and perform integrative analysis of these tumors. We propose a molecular-based
Sinthu Pathmanapan et al.
Cell reports, 42(6), 112578-112578 (2023-06-02)
Chondrosarcomas are the most common malignancy of cartilage and are associated with somatic mutations in isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) and IDH2 genes. Somatic IDH mutations are also found in its benign precursor lesion, enchondromas, suggesting that IDH mutations are early