Documentos Principais
MAB5456
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-hormônio liberador de gonadotrofina, NT, clone HU11B
ascites fluid, clone HU11B, Chemicon®
Sinônimo(s):
GnRH, Luteinizing Hormone-Releasing Hormone, LHRH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HU11B, monoclonal
reatividade de espécies
hamster, shrimp, mouse, monkey, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Gnrh1(14714)
Especificidade
Reage com o hormônio liberador de gonadotrofina de mamíferos.
Imunogênio
Epítopo: extremidade N
GnRH (QHWSYGLRPG) de camundongo conjugada com tireoglobulina bovina.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este anticorpo anti-hormônio liberador de gonadotrofina, extremidade N, clone HU11B, é validado para uso em IH(P) para a detecção do hormônio liberador de gonadotrofina.
Imuno-histoquímica em cortes de tecidos fixados em paraformaldeído 4%.
Imunocitoquímica
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Hormônios e receptores
forma física
Líquido ascítico. Líquido. Não contém conservantes.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a –20 °C em alíquotas não diluídas por até 6 meses após a data de recebimento. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Santiago E Charif et al.
Physiological reports, 5(19) (2017-10-19)
Females of the South American plains vizcacha, Lagostomus maximus, show peculiar reproductive features such as massive polyovulation up to 800 oocytes per estrous cycle and an ovulatory process around mid-gestation arising from the reactivation of the hypothalamic-hypophyseal-ovary (H.H.O.) axis. Estradiol
S E Rietema et al.
Reproduction, fertility, and development, 31(11), 1682-1691 (2019-09-13)
Rams respond to acute nutritional supplementation by increasing the frequency of gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) pulses. Kisspeptin neurons may mediate the effect of environmental cues on GnRH secretion, so we tested whether the ram response to nutrition involves activation of kisspeptin
Aleisha M Moore et al.
Scientific reports, 8(1), 2242-2242 (2018-02-06)
Kisspeptin/Neurokinin B/Dynorphin (KNDy) neurons of the arcuate nucleus (ARC) play a key role in the regulation of fertility. The ability to detect features of KNDy neurons that are essential for fertility may require three-dimensional (3D) imaging of the complete population.
Diana E Peragine et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(5), 1207-1212 (2017-01-18)
Neuroendocrine mechanisms underlying social inhibition of puberty are not well understood. Here, we use a model exhibiting the most profound case of pubertal suppression among mammals to explore a role for RFamide-related peptide-3 [RFRP-3; mammalian ortholog to gonadotropin-inhibitory hormone (GnIH)]
Lixian Cheng et al.
Endocrinology, 157(12), 4875-4887 (2016-10-05)
Adipose tissue plays an important role in regulating female fertility, owing to not only its energy stores but also the endocrine actions of secreted adipokines. As one of the adipokines, adiponectin is almost exclusively secreted from the fat, and its