MAB5372
Anti-Astrocytomas Antibody, a marker for Low Grade Astrocytoma, clone J1-31
ascites fluid, clone J1-31, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
J1-31, monoclonal
reatividade de espécies
guinea pig, rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Monoclonal antibody J1-31 was raised against crude homogenate of brain tissue from a multiple sclerosis (MS) patient (autopsy sample; Malhotra et al.: Microbios Letters 26:151-157, 1984). In human brain, MAb J1-31 recognizes an intracellular protein antigen (J1-31 antigen), which bands at approximately 30,000 daltons under reducing conditions for sodium dodecyl sulfate gel electrophoresis (Singh et al.: Bioscience Reports 6:73-79, 1986). By immunofluorescence microscopy, MAb J1-31 stains those cells that are also stained by antiserum to glial fibrillary acidic protein (GFAP), namely astrocytes, retinal Muller cells, and tanycytes in the ependyma (Predy et al.: Bioscience Reports 7:491-502, 1987). In addition, MAb J1-31 stains ciliated ependymal cells that do not express GFAP {Malhotra, SK (1989) J Neurosci Res. 22(1):36-49}.
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Immunohistochemistry The antibody works on paraffin embedded tissue sections.
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1