MAB4617
Anti-Survivin Antibody, clone 8E2
clone 8E2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
TIAP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8E2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for Western blot
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BIRC5(332)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA (for detection only)
Does not work for Western Blot
Does not work for Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2