MAB4385
Anti-TRA-1-85 Antibody, blood group Antigen Ok(a), clone TRA-1-85
clone TRA-1-85, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TRA-1-85, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
entrada
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES:
Refer to comments regarding specificity
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Hemopoietic cells and a wide range of normal human tissues
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2