MAB3878
Anti-MyoD1 Antibody
clone 5.2F, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-MYF3, Anti-MYOD, Anti-MYODRIF, Anti-PUM, Anti-bHLHc1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5.2F, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, chicken, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYOD1(4654)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on frozen and formalin-fixed, paraffin embedded tissue: 2-4 μg/mL.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation: 2 μg/mg of protein lysate
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Fetal Muscle, Rhabdomyosarcoma
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2