MAB3662
Anti-TIF1 beta Antibody
ascites fluid, Chemicon®
Sinônimo(s):
TIF1beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRIM28(10155)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: 1:500-1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1