MAB366
Anti-MAP1B Antibody, clone AA6
ascites fluid, clone AA6, Chemicon®
Sinônimo(s):
MAP5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AA6, monoclonal
reatividade de espécies
feline, chicken, hamster, rat, bovine, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP1B(4131)
Especificidade
Monoclonal Anti-MAP1b is immunospecific for MAP1b (also known as MAP5, MAPIX or MAP1.2; Riederer et al., 1986; Tucker et al., 1988) as determined by an immunoblot assay. Addition of antibody to microtubule proteins before polymerization results in abnormally short (but otherwise morphologically normal) microtubules.
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
forma física
Armazenamento e estabilidade