MAB3329
Anti-MMP-14 Antibody, catalytic domain, clone LEM-2/63.1
clone LEM-2/63.1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
MT1-MMP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LEM-2/63.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP14(4323)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Immunohistochemistry: Frozen sections
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Flow Cytometry
Blocking
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2