Documentos
MAB326R
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiCNPase, clone 11-5B
clone 11-5B, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11-5B, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, bovine, canine, sheep, pig, rabbit, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CNP(1267)
Descrição geral
A enzima 2′,3′-nucleotídeo cíclico 3′-fosfodiesterase (CNP) é expressa em altos níveis por oligodendrócitos no sistema nervoso central e por células de Schwann no sistema nervoso periférico (Sprinkle, 1989). Em virtude dessa expressão celular específica, a CNP é reconhecida como um marcador característico desses dois tipos de células gliais produtoras de mielina (Sprinkle, 1989; Kim et al., 1984; Sheedlo e Sprinkle, 1984; McMorris et al., 1984). Além de sua atividade enzimática de clivar a extremidade 2′,3′-cíclica de nucleotídeos (Sprinkle, 1989), o papel fisiológico da CNP ainda está sendo investigado. A atividade da CNP foi correlacionada com a mielina e a sua formação, e uma diminuição drástica na atividade da CNP está associada a doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla (Sprinkle, 1989). Essa enzima é composta de duas proteínas, CNP1 (46 kD) e CNP2 (48 kD) (Sprinkle, 1989; Sprinkle et al., 1987). Embora a proporção de CNP1/CNP2 possa variar de espécie para espécie, a sequência primária compartilhada por ambas é filogeneticamente conservada. A CNP foi recentemente localizada no cromossomo 17 humano por amplificação de DNA híbrido de células somáticas usando a reação em cadeia da polimerase (PCR) e por Southern blot de produtos da digestão de DNA genômico por Hind III (Sprinkle et al., 1991). Como o antiCNP reage com uma região altamente conservada da enzima, ele pode ser considerado um antiCNP genérico (“pan-anti-CNP”) (Sprinkle et al., 1987). O antiCNP pode ser usado com um marcador para identificar células de Schwann e oligodendrócitos em culturas celulares e em cortes de tecidos, além de ara localizar a CNP em frações de membrana celular. Como a CNP é expressa relativamente cedo no desenvolvimento pós-natal, o antiCNP é especialmente útil para a identificação precoce de oligodendrócitos.
Especificidade
O antiCNP reage com o CNP1 e com o CNP2 em muitas espécies.
Imunogênio
2’,3’-Nucleotídeo cíclico 3’-fosfodiesterase humana purificada
Aplicação
Este anticorpo antiCNPase, clone 11-5B, é validado para uso em IC, IH, IH(P) e WB para a detecção de CNPase.
Imuno-histoquímica:
um lote anterior deste anticorpo foi usado em IH (10 μg/ml de anticorpo, preparado fresco diariamente).
Imunocitoquímica:
um lote anterior deste anticorpo foi usado em IC (10 μg/ml de anticorpo, preparado fresco diariamente).
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisados de cérebro de camundongo.
Análise de Western Blot:
uma diluição 1:500 deste anticorpo detectou CNPASE 1/2 em 10 µg de lisados de cérebro de camundongo.
Descrição-alvo
48 e 46 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgG1 monoclonal de camundongo purificada em solução tampão contendo tampão de fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M com 0,1% de azida sódica.
Nota de análise
Controle
Cultura de oligodendrócitos, lisado de cérebro
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Karine Choquet et al.
Molecular brain, 10(1), 13-13 (2017-04-15)
Recessive mutations in the ubiquitously expressed POLR3A gene cause one of the most frequent forms of childhood-onset hypomyelinating leukodystrophy (HLD): POLR3-HLD. POLR3A encodes the largest subunit of RNA Polymerase III (Pol III), which is responsible for the transcription of transfer
Eriola Hoxha et al.
Glia, 69(10), 2419-2428 (2021-06-18)
Elovl5 elongates fatty acids with 18 carbon atoms and in cooperation with other enzymes guarantees the normal levels of very long-chain fatty acids, which are necessary for a proper membrane structure. Action potential conduction along myelinated axons depends on structural
Xiaofei Li et al.
EBioMedicine, 13, 55-65 (2016-11-08)
Stem cells have a high therapeutic potential for the treatment of spinal cord injury (SCI). We have shown previously that endogenous stem cell potential is confined to ependymal cells in the adult spinal cord which could be targeted for non-invasive
Alessandra Flagelli et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 759982-759982 (2021-10-19)
The complexity of the central nervous system (CNS) requires researchers to consider all the variables linked to the interaction between the different cell inhabitants. On this basis, any in vitro study of the physiological and pathological processes regarding the CNS
Miriam J Schönenberger et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1595, 13-26 (2017-04-15)
In the central nervous system (CNS) peroxisomes are present in all cell types, namely neurons, oligodendrocytes, astrocytes, microglia, and endothelial cells. Brain peroxisomes are smaller in size compared to peroxisomes from other tissues and are therefore referred to as microperoxisomes.