MAB1998Z
Anti-Integrin α2β1 Antibody, clone BHA2.1, azide free
clone BHA2.1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
VLA-2, MAB1998
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BHA2.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, pig
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA2(3673)
Especificidade
Aplicação
Cell Structure
Integrins
Immunoprecipitation: Immunoprecipitation of VLA-2 integrins from lysate of 10E6 cell equivalent requires 2-5 μg of BHA2.1
immunohistochemistry in frozen tissue sections: 5 μg/mL
Does not detect alpha2 integrin subunit by Western blot presumably due to conformational properties of the epitope involved. The epitope for BHA2.1 is dependent on the presence of the (I) domain of alpha2 integrin subunit and does not bind VLA-2 variant which lacks the I-domain.
Function Blocking: BHA2.1 inhibits VLA-2 mediated cell adhesion to collagen and laminin; complete inhibition can generally be achieved at a final concentration of 10 μg/mL.
Final working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Skin, CD4 & CD8 positive T cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2