MAB1957
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 25E11
Sinônimo(s):
CD61
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin β3 Antibody, clone 25E11, clone 25E11, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
25E11, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB3(3690)
Especificidade
(original paper claimed IgG2ak)
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (acetone fixation required)
Flow cytometry
Inhibits platelet aggregation, 10 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2