MAB1934
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 784A2A6
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Fibronectin Antibody, cell binding peptide, clone 784A2A6, purified antibody, clone 784A2A6, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
784A2A6, monoclonal
reatividade de espécies
human, chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Fn1(396133)
human ... FN1(2335)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Microscopy
Western blotting at 1-5 μg/mL
Cellular Adhesion Studies
Note: Dilution without addition of carrier protein may cause denautration or adherence of the antibody to the vial. Dilution into a 1% bovine serum albumin containing buffer is recommended.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2