MAB1911
Anti-Tenascin Antibody, type III repeats 1-3, clone 9F8
clone 9F8, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9F8, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNC(3371)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry at 2 μg/mL on U251 cells
Immunoblotting (Western) at 2 μg/mL to detect whole tenascin under reducing conditions
ELISA: 2 x 10-10 M endpoint dilution
Affinity constant Kd= 6.37 x 10-9
Final working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2