MAB1820
Anti-Scribble Antibody
clone 7C6.D10, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Scrib, LAP4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7C6.D10, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SCRIB(23513)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot: 0.2 µg (1:2000)
Tumor Markers
Cytoskeleton
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2