Documentos
SAB4501264
Sigma-Aldrich
Anti-RNF149 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
DNA polymerase-transactivated protein 2, E3 ubiquitin-protein ligase RNF149, RING finger protein 149
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 43 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RN149(284996)
Descrição geral
Anti-RNF149 Antibody detects endogenous levels of total RNF149 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human RNF149.
Immunogen Range: 211-260
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Jinrong Zhu et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 40(10), 290-290 (2023-09-04)
Chemo-resistance has been identified as a crucial factor contributing to tumor recurrence and a leading cause of worse prognosis in patients with ESCC. Therefore, unravel the critical regulators and effective strategies to overcome drug resistance will have a significant clinical