MAB16983Z
Anti-Integrin α4 Antibody, clone P1H4, azide free
clone P1H4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD49d, MAB16983
About This Item
FACS
ICC
IHC
IP
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P1H4, monoclonal
reatividade de espécies
human, primate
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA4(3676)
Especificidade
Aplicação
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
FACS Analysis
ELISA
Radioimmunoassay
Biological Activity: MAB16983Z inhibits CS-1 and VCAM binding.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Nota de análise
Widely expressed, Intestinal mucosa
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2