MAB1622
Anti-Spectrin alpha chain (nonerythroid) Antibody, clone AA6
clone AA6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
(ALPHA)II-SPECTRIN, Alpha-II spectrin, Fodrin alpha chain, Spectrin, non-erythroid alpha chain, non-erythrocytic spectrin alpha, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), Fodrin α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AA6, monoclonal
reatividade de espécies
pig, guinea pig, rabbit, mouse, chicken, rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPTAN1(6709)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:200-1:400 dilution of a previous lot was used in immunohistochemistry.
Does not work on paraffin sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Chromatin Immunopreciptiation:
A previous lot of this antibody was used to immunoprecipitate Spectrin Alpha from chromatin-associated protein extracts derived from normal human, HeLa, FA-A, and transduced FA-A cells (McMahon, L.W., et al. (1999). J. Biological Chem. 274:32904-32908).
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected N-, C- terminal Spectrin alpha/Fodrin alpha on 10 μg of staurosporine treated HeLa lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cells treated with staurosporine
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2