MAB1393Z
Anti-PECAM-1 Antibody, clone TLD-3A12, azide free
clone TLD-3A12, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD31, MAB1393
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TLD-3A12, monoclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistology: frozen sections (-20°C methanol fixation), not recommended for traditional formalin fixed tissues.
ELISA
Western Blotting: 1:500. MW = 130-140 kDa
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: Activated microglial cells.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2