MAB131884
Anti-BASE-tag Antibody, clone 7C7
clone 7C7, from mouse
Sinônimo(s):
Capsid protein VP1, Capsid protein AVV9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7C7, monoclonal
reatividade de espécies
adenovirus-infected cells, virus
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence: A representative lot detected EGFP-BASE-tag-Actin in HeLa cells transfected with EGFP-BASE-tag-Actin (Courtesy: Dr. Thomas Weber, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected BASE-tag in HEK293 cells transfected with GFP-7C7-Actin.
forma física
Armazenamento e estabilidade