MAB1308
Mouse Anti-Human IgG2 Antibody, clone HP6002, Fc
clone HP6002, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-Anti-CD32, Anti-Anti-CD32B, Anti-Anti-FCG2, Anti-Anti-FCGR2, Anti-Anti-FCGR2C, Anti-Anti-FcGRIIB, Anti-Anti-FcRII-c, Anti-Anti-FcgammaRIIb, Anti-Anti-IGFR2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP6002, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCGR2B(2213)
Categorias relacionadas
Especificidade
human IgG subclass 4- 0.01% Isoelectric Focusing: mean pI 7.1
Aplicação
Final working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2