MAB11041
Anti-Serotonin receptor 1A Antibody, clone 19A9.2
clone 19A9.2, from mouse
Sinônimo(s):
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, 5-hydroxytryptamine receptor 1A, guanine nucleotide-binding regulatory protein-coupled receptor, Serotonin receptor 1A, G protein coupled receptor, 5-HT1a receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
19A9.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350)
rat ... Htr1A(24473)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Serotonin receptor 1A on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2