MAB1087-I
Anti-Eosinophil Peroxidase Antibody, clone AHE-1
Sinônimo(s):
EPO, EPX
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AHE-1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 81.04 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... EPX(8288)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunofluorescence in frozen Human colon tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Eosinophil Peroxidase in frozen Human colon tissue sections.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Eosinophil Peroxidase in Immunofluorescence applications (DeNichilo, M.O., et al. (2015). Am J Pathol. 185(5); 1372-84; Song, Y., et al. (2013). ISRN Inflamm. 2013; 907821).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Eosinophil Peroxidase in Immunohistochemistry applications (Spang, C., et al. (2017). J Musculoskelet Neuronal Interact. 17(3); 226-236; Song, Y., et al. (2013). ISRN Inflamm. 2013; 907821; Song, Y., et al. (2013). BMC Musculoskelet Disord. 14:; 34; Song, Y., et al. (2012). PLoS One ;7(12); e52230).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Eosinophil Peroxidase in Immunocytochemistry applications (DeNichilo, M.O., et al. (2015). Am J Pathol. 185(5); 1372-84).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1