LC0HCH6S6
Millistak+® Lenticular Disc Filter
C0HC, cellulose, filtration area 0.45 m2, hydrophilic
Sinônimo(s):
Millistak+ Lenticular Disc Filters, C0HC media series, 16 in. diameter, 2-cell, silicone seal, 6/pack
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Nível de qualidade
descrição
Perfusion bioreactor fluid
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
Altura
5.94 cm (2.34 in.)
Diâmetro
40.64 cm (16 in.)
área de filtração
0.45 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
565-1037 ppb
entrada
sample type liquid
condutividade
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
grau de filtragem
C0HC
Descrição geral
Aplicação
Especificações
Nota de preparo
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3