L70DET6S1
Millistak+® Lenticular Disc Filter
DE70, filtration area 3.47 m²
Sinônimo(s):
Millistak+ Lenticular Disc Filters, DE70 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
About This Item
Nome do produto
Millistak+® Lenticular Disc Filter, DE70, cellulose, filtration area 3.47 m2, hydrophilic
Materiais
cellulose
filter aid (inorganic)
polypropylene
silicone seal
Nível de qualidade
descrição
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Altura
27.6 cm (10.88 in.)
Diâmetro
40.64 cm (16 in.)
área de filtração
3.47 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Resíduo não volátil (NVR)
3.93-6.43 mg/m2 (gravimetric analysis test)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
753-1,567 ppb (gravimetric analysis test)
753-1567 ppb
entrada
sample type liquid
condutividade
9-12 μmho per cm at 25 °C (product water)
grau de filtragem
DE70
Descrição geral
Aplicação
Especificações
Nota de preparo
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3