JN-1L-BK
Intermediates For Further Manufacturing Use (FFMU) - Rare Specificities
Anti-S from the clone MS-94, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Sinônimo(s):
Anti-S (clone MS-94), FFMU
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
MS-94, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pack of 1 L
concentração
5-24 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
For the formulation of Anti-S blood typing reagents or devices.
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Licensed by the US FDA under a shared manufacturing agreement.
Aplicação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1