HX0770
Hydroxylamine Hydrochloride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Hydroxylamine Hydrochloride, Hydroxylammonium Chloride, Hydroxyl Ammonium Chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
pressão de vapor
0.054 Pa ( 50 °C)
Ensaio
≥96%
Formulário
crystals
dilution
(for analytical testing)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
154 °C
solubilidade
470 g/L
densidade
1.7 g/cm3 at 20.2 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
chave InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
HX0770-6 1kg Poly Bottle
Aplicação
Nota de análise
Assay: 96.0% min
Clarity of alcohol solution: To pass test
Color: White
Form: Crystals
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Residue after ignition: 0.05% max
Sulfur compounds (as SO4): 0.005% max
Titrable free acid: 0.25meq/g max
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
spleen
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3