Documentos
HX0200
Supelco
Hexadecane
Sinônimo(s):
Hexadecane, Cetane ASTM Grade
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14CH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
208-878-9
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
cor
APHA: ≤10
pf
18 °C
temperatura de transição
flash point 135 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
112 °C