HX0082
Heptane, Biosynthesis
Sinônimo(s):
Heptane, n-Heptane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
48 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤100 ppm Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
pb
97-98 °C/1013 hPa
pf
-90.5 °C
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
0.05 g/L
UV cutoff
≤200 nm
Absorção UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Nota de análise
Assay (saturated C7 hydrocarbons):99.9% min
Color (APHA):10 max
Evaporation residue:1ppm max
Filtered through 0.2 μm filter:To pass test
Form:Clear liquid
Infrared Spectrum:Conforms to standard
UV Abs. at 200 nm:1.00AU max
UV Abs. at 210 nm:0.50AU max
UV Abs. at 220 nm:0.20AU max
UV Abs. at 250 nm:0.01AU max
UV Abs. at 270 nm:0.005AU max
UV Cut-off:200nm max
Water (H2O):100ppm max
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup