Documentos Principais
HVLP08050
Millipore
Durapore® Membrane Filter, 0.45µm
0.45 µm pore size, hydrophilic PVDF, 80 mm membrane
Sinônimo(s):
80mm Membrane Filter, Durapore® membranes, Hydrophilic PVDF Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Millipore
Parâmetros
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
diâmetro do filtro
80 mm
espessura
125 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
índice de refração
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
70 % porosity
ponto de bolha
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Durapore® membranes provide high flow rates and throughput, low extractables and broad chemical compatibility. Hydrophlic Durapore® membrane binds far less protein than nylon, nitrocellulose, or PTFE membranes.
Filter Code: HVLP
Filter Type: Screen filter
Aplicação
0.45 µm pore size, hydrophilic PVDF, 80 mm membrane
Características e benefícios
  • Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
  • Durapore® membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany