HG000C86
MRS Agar
pH 6.5±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Produtos recomendados
composição
Agar, 12.0 g/L
Dextrose, 20.0 g/L
Magnesium Sulphate, 0.1 g/L
Manganese Sulphate, 0.05 g/L
Meat Extract, 5.0 g/L
Potassium Phosphate, 2.0 g/L
Sodium Acetate, 5.0 g/L
Special Peptone, 10.0 g/L
Tri-Ammonium Citrate, 2.0 g/L
Tween 80, 1.0 g/L
Yeast Extract, 5.0 g/L
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C86.500)
pH
6.5±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3