HCYTB-60K-PX38
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38-Plex Premix
Sinônimo(s):
MILLIPLEX Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38 Plex Premixed Magnetic Bead Panel, The Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B bead-based multiplex panel
About This Item
Produtos recomendados
uso
kit sufficient for 96 wells
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
Parâmetros
25 μL sample volume (per well)
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Research category: Inflammation & Immunology
Research sub-category:
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
Especificidade
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Conteúdo relacionado
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A and B are multiplex assays for cytokine detection that each offer a unique combination of 48 analytes that can be simultaneously analyzed in a small sample volume.
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panels A and B offer customizable options for analyzing nearly 100 cytokines.