HCDC0001L0100
Mobius Gold High Cell Density Cryopreservation Assembly
(-196C), 100 mL, sterile; y-irradiated (at 25-40 kGy)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
(flouropolymer)
(thermoplastic elastomer)
device
polypropylene
silicone (thermoplastic elastomer)
Nível de qualidade
Agency
according to ISO 11137
meets EN 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
esterilidade
sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
Parâmetros
-196- 60 °C temp. range (-321- 140 °F)
0.3 bar max. pressure (4.4 psi)
60 mL process volume
capacidade
100 mL
Impurezas
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
aplicação(ões)
mAb
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Our Mobius® High Cell Density Cryopreservation (HCDC) Assembly (-196C) is a single-use assembly specially designed to facilitate the freeze and thaw of cryopreserved cells in liquid nitrogen vapor phase (? -196°C). Available in two assembly bag sizes of 100 mL and 250 mL, our Mobius® HCDC Assembly (-196C) enables seed train inoculation with cells at a higher cell density and larger volume compared to the traditional seed train process using vials, which significantly accelerates the cell expansion process. Our Mobius® single-use assembly also provides a closed processing environment preventing contamination while improving process reproducibility.
Especificidade
Application
Aplicação
Embalagem
Componentes
Pinch clamp: Nylon
Outras notas
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Artigos
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.
High cell density cryopreservation (HCDC) is a closed processing alternative to the traditional seed train expansion process. Learn more about the benefits of HCDC.
How the Cellicon® filter and controller enables seamless adoption of a perfused N-1 seed train step into the cell expansion process.
Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
Conteúdo relacionado
Os desenvolvedores de produtos biofarmacêuticos precisam de processos upstream eficientes e produtivos que forneçam anticorpos monoclonais (mAbs) de alta qualidade e outros tipos de proteínas recombinantes. A intensificação de processos pode preparar suas estratégias de fabricação para o futuro, reduzir custos e aumentar a flexibilidade das instalações.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Os desenvolvedores de produtos biofarmacêuticos precisam de processos upstream eficientes e produtivos que forneçam anticorpos monoclonais (mAbs) de alta qualidade e outros tipos de proteínas recombinantes. A intensificação de processos pode preparar suas estratégias de fabricação para o futuro, reduzir custos e aumentar a flexibilidade das instalações.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.