Merck
C5VP001A
Millipore
Conjunto do filtro Cellicon® com membrana Durapore®
filtration area 0.01 m2
Sinônimo(s):
Filtro de perfusão Cellicon® com membrana Durapore®
About This Item
Código UNSPSC:
42294704
Materiais
PET support
PVDF
polyester support
Nível de qualidade
Agency
meets USP Biological Reactivity Test for class VI plastics (family component materials)
esterilidade
sterile; γ-irradiated (level of 25-40kGy)
flow rate measuring range
10 L/min (/m2)
Parâmetros
1 psi max. reverse press. exposure at 25 °C
1-2.5 L process volume
15 psi at 25 °C (max. burst pressure)
5 psi max. inlet pressure at 25 °C
área de filtração
0.01 m2
membrane filtration area
0.01 m2
tamanho de poro
5 μm pore size
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Carcaça/sobremolde/conexões de montagem/cabeçote de bomba de uso único: Polipropileno; tela de alimentação: Tereftalato de polietileno (PET); poliéster; tubo: AdvantaFlex (elastômero termoplástico), DOW Pharma 65; tela de alimentação: Tereftalato de polietileno (PET); poliéster; sensores de pressão: Polissulfona; organizadores de cabos: Náilon
O filtro de perfusão Cellicon® foi projetado para atender aos desafios do seed train perfundido. É um filtro de retenção de célula de folha plana que funciona no modo de filtração de fluxo tangencial, parte de um conjunto de uso único. As operações de perfusão fornecem culturas celulares de alta densidade que aliviam a carga do processamento de grandes volumes de biorreatores de produção, ao mesmo tempo em que aumentam a flexibilidade de fabricação. A introdução da perfusão em seu seed train possibilita a inoculação de uma quantidade maior de células para um ou mais biorreatores de produção, aumentando assim a eficiência do processo.
Aplicação
Perfusão do seed train de
microfiltração
Características e benefícios
Alto rendimento. Dimensionamento linear previsível, do laboratório à escala de fabricação. Desempenho confiável e reproduzível. Baixo fluxo cruzado e cisalhamento da célula.
Outras notas
Esses produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação.
Informações legais
CELLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
equipment
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.
This page describes the financial and operational advantages offered by the Cellicon® Cell Retention Device in an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale in comparison to a cell retention device from another supplier.
Before adoption of single-use technologies in biomanufacturing, manufacturers must assess the risk to the drug product from potential leachables. This article highlights a general approach based on the United States Pharmacopeia (USP).
How the Cellicon® filter and controller enables seamless adoption of a perfused N-1 seed train step into the cell expansion process.
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Enhance perfused seed train efficiency with our cell retention solution. Real-time monitoring and control.
Os desenvolvedores de produtos biofarmacêuticos precisam de processos upstream eficientes e produtivos que forneçam anticorpos monoclonais (mAbs) de alta qualidade e outros tipos de proteínas recombinantes. A intensificação de processos pode preparar suas estratégias de fabricação para o futuro, reduzir custos e aumentar a flexibilidade das instalações.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Os desenvolvedores de produtos biofarmacêuticos precisam de processos upstream eficientes e produtivos que forneçam anticorpos monoclonais (mAbs) de alta qualidade e outros tipos de proteínas recombinantes. A intensificação de processos pode preparar suas estratégias de fabricação para o futuro, reduzir custos e aumentar a flexibilidade das instalações.
Ver tudo