HC5B9-140K
MILLIPLEX® Human Complement C5b-9 - Singleplex
Sinônimo(s):
Human complement multiplex kit, Luminex human complement immunoassay, Millipore human complement panel, Human membrane attack complex,, human MAC panel, Luminex human complement panel, terminal complement complex, MAC, membrane attack complex
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
Nível de qualidade
Parâmetros
25 μL sample volume (per well diluted sample)
assay range
recovery range: 100%
(same day assay)
recovery range: 120%
(overnight assay)
inter-assay cv: ≤15%
intra-assay cv: ≤15%
standard curve range: 0.6-450 ng/mL
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Research category : Inflammation & Immunology
Research sub-category : Inflammation & Autoimmune Mechanisms; Inflammation
Especificidade
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
Guide on selecting immunoassay platforms including multiplex vs. singleplex assays, instruments, software, and services.
Immunology multiplex assays like MILLIPLEX® allow simultaneous investigation of immune biomarkers, saving time and resources in research.
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.