Documentos
HATF08550
Millipore
Immobilon®-NC Membrane
85 mm disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Immobilon®-NC Membrane, Triton-free, mixed cellulose esters, 0.45 m, 85 mm, disc, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
diâmetro do filtro
85 mm
espessura
180 μm
índice de refração
n/D 1.51
tamanho de poro
0.45 μm pore size
capacidade
117 μg/cm2 (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filter Code: HATF
Primary Binding Mechanisms: Electrostatic, hydrophobic
Aplicação
  • Biological solutions
  • Cell contact
  • Very small volumes requiring surfactant-free surfaces
  • Isolation of virus-like particles in wastewater
  • Microplastics analysis grade water
  • Nucleic acid binding, including eDNA
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3