Documentos Principais
GF05
Sigma-Aldrich
Anti-Granulocyte Colony Stimulating Factor (Ab-1) Mouse mAb (5.24)
liquid, clone 5.24, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-G-CSF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5.24, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSF3(1440)
Descrição geral
Anti-Granulocyte Colony Stimulating Factor (Ab-1) mouse monoclonal, clone 5.24, recognizes ~19 kDa G-CSF in bone marrow & fetal liver tissue. It is validated for use in WB, IF & IHC (paraffin).
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing Balb/c mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with NS1 mouse myeloma cells. Recognizes granulocyte colony stimulating factor.
Recognizes the ~19 kDa G-CSF glycoprotein in bone marrow and fetal liver tissue.
Imunogênio
Human
purified human G-CSF
Aplicação
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml, saponin pre-treatment required, see comments)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In 50 mM sodium phosphate buffer, 0.2% gelatin, pH 7.5.
Nota de análise
Positive Control
Recombinant G-CSF protein, bone marrow tissue, or fetal liver tissue
Outras notas
For paraffin sections, saponin treatment is required for antigen retrieval. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Nicola, N.A. 1987. J. Cell Cloning5, 1.
Metcalf, D., 1986. Blood67, 257.
Nagata, S., et al. 1986. Nature319, 415.
Nagata, S., et al. 1986 EMBO J.5, 575.
Souza, L.M., et al. 1986 Science232, 61.
Metcalf, D. 1984, Hemopoietic colony stimulating factors. Amsterdam: Elsevier.
Nicola, N.A. Vadas, M.A., 1984. Immunol Today5, 76.
Nicola, N.A., et al. 1983 J. Biol. Chem.258, 9017.
Burgess, A.W., Metcalf, D. 1980. J. Cancer26, 647.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Kazuhide Shimamatsu et al.
Oncology letters, 15(2), 2387-2392 (2018-02-13)
The present case study documents an autopsy case of granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)-producing mucinous cystic neoplasm (MCN), with an associated invasive carcinoma of the pancreas. A 65-year-old woman presented to Omuta City Hospital (Omuta Japan) with a primary complaint of