FR123709083
Estapor® Magnetic Microspheres
M1-070/40 Mag COOH PS 10%, Magnetic carboxylated microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay
Sinônimo(s):
Magnetic Beads, Magnetic Particles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Nível de qualidade
composição
Iron Content, 35.0-45.0%
fabricante/nome comercial
Estapor®
embalagem
bottle of 10ml-10L
concentração
10% solids
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
cor
brown
matriz
polymeric polystyrene/divinylbenzene
diâmetro da esfera
0.70-1.30 μm
capacidade
50-120 μeq/g surface charge density
grupo funcional
carboxylic acid (COOH)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.