FCMAB314F
Milli-Mark Anti-CNPase-FITC Antibody, clone 11-5B
clone 11-5B, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
2′3′-Cyclic Nucleotide 3′-Phosphohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11-5B, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CNP(1267)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Immunohistochemical localization of CNPase has shown the enzyme to be restricted to oligodendrocytes and Schwann cells. The enzyme appears to be distributed in single and double loose wraps of myelin and not in compact myelin as earlier thought by most investigators. CNPase is located on the inner and outer loops of myelin, paranodally and near the inner surface of the oligodendrocyte membrane. In plaque regions of multiple sclerosis patients, the enzyme is reduced, and when CNS myelin is decreased, CNPase is one of the earlier proteins to be lost from the myelin. In addition, an enzyme that is probably identical to brain CNPase is located in the outer rod segments within the visual system, and this protein is also recognized by the monoclonal antibody 11-5B. In mixed human gliomas, the enzyme levels are reduced, although about 5% of the oligodendrocytes occasionally show normal positive staining.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
U251 Cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2