FCMAB170F
Milli-Mark Anti-CD4 -FITC Antibody, clone MT310
clone MT310, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
T-cell surface antigen T4/Leu-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MT310, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD4(920)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human Lymphocytes
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2