FCMAB112F
Anti-SOX-2 Antibody, clone 6G1.2, FITC conjugate
clone 6G1.2, from mouse, FITC conjugate
Sinônimo(s):
SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, sex-determining region Y-box 2, transcription factor SOX2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6G1.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
rat ... Sox2(499593)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Qualidade
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Rat Neural Stem Cells.
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2