Documentos Principais
AB9260
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiKi-67
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-Ki-67
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MKI67(4288)
mouse ... Mki67(17345)
rat ... Mki67(291234)
Descrição geral
O antígeno Ki67 é a proteína nuclear prototípica relacionada ao ciclo celular, expresso por células proliferativas em todas as fases do ciclo celular ativo (fases G1, S, G2 e M). Ele está ausente em células dormentes (G0). Os anticorpos para Ki67 são úteis para estabelecer a fração de crescimento celular em neoplasias (quantificada imuno-histoquimicamente pela determinação do número de células positivas para Ki67 no número total de células dormentes = índice Ki67). Em tecidos neoplásicos, o valor prognóstico é comparável ao índice de marcação com timidina triciada. A correlação entre um baixo índice Ki67 e tumores de baixo grau histológico é forte. Ki67 é rotineiramente usado como um marcador neuronal da ciclagem e proliferação celular.
Especificidade
Reconhece Ki-67
Imunogênio
Peptídeo sintético de Ki-67 humano
Aplicação
Detecte Ki-67 com o anticorpo antiKi-67(anticorpo policlonal de coelho) que demonstrou funcionar em IHQ(P) e WB.
Imunocitoquímica:
Análise fluorescente confocal de células A431 utilizando anticorpo policlonal AB9260 de coelho. Os filamentos de actina foram marcados com Alexa Fluor 488-faloidina. O núcleo é corado com DAPI. (Coloração nuclear).
Análise de western blot:
um lote anterior deste anticorpo foi usado em western blot.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Qualidade
Imuno-histoquímica (parafina):
Dados representativos do lote.
Este anticorpo foi utilizado em tecido fixado em formalina e embebido em parafina em diluição de 1:300 durante 10 minutos em temperatura ambiente. A coloração de tecidos fixados em formalina requer ferver os tecidos em tampão citrato 10 mM, pH 6,0, durante 10 minutos, seguido pelo resfriamento em temperatura ambiente durante 20 minutos.
Descrição-alvo
Previsto: PM de 359 kDa pode ser observado em aprox. 345 ou 395 kDa
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo PBS 10 mM, pH 7,4, contendo BSA e azida sódica.
Nota de análise
Controle
Controle positivo: carcinoma de mama, tecido de linfonodo, amígdala normal.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Rosario Pacheco-Marín et al.
Scientific reports, 6, 23373-23373 (2016-03-30)
Oxygen or nutrient deprivation of early stage tumoral spheroids can be used to reliably mimic the initial growth of primary and metastatic cancer cells. However, cancer cell growth during the initial stages has not been fully explored using a genome-wide
Ganglioside GD3 is required for neurogenesis and long-term maintenance of neural stem cells in the postnatal mouse brain.
Wang, J; Cheng, A; Wakade, C; Yu, RK
The Journal of Neuroscience null
Samar Basu et al.
PloS one, 10(10), e0138443-e0138443 (2015-10-03)
Current evidences suggest that expression of Ki67, cyclooxygenase (COX), aromatase, adipokines, prostaglandins, free radicals, β-catenin and α-SMA might be involved in breast cancer pathogenesis. The main objective of this study was to compare expression/localization of these potential compounds in breast
Yixuan Wang et al.
Nature communications, 7, 10481-10481 (2016-01-23)
Epigenetic regulatory complexes play key roles in the modulation of transcriptional regulation underlying neural stem cell (NSC) proliferation and progeny specification. How specific cofactors guide histone demethylase LSD1/KDM1A complex to regulate distinct NSC-related gene activation and repression in cortical neurogenesis
Kuo-Hui Su et al.
Nature cell biology, 18(5), 527-539 (2016-04-05)
To cope with proteotoxic stress, cells attenuate protein synthesis. However, the precise mechanisms underlying this fundamental adaptation remain poorly defined. Here we report that mTORC1 acts as an immediate cellular sensor of proteotoxic stress. Surprisingly, the multifaceted stress-responsive kinase JNK