Documentos Principais
EZFHEAD01
Millipore
Milliflex head for EZ-FIT® Filtration unit
suitable for (General microbiological analysis)
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
adequação
suitable for (General microbiological analysis)
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® System
Condições de expedição
ambient
Aplicação
General microbiological analysis
Nota de preparo
Sterilization Method
Autoclavable
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX RACK&STACK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany