EZBRAIN-SET
Human Amyloid β40 and Amyloid β42 ELISA Kit
measures Amyloid β40 and Amyloid β42 in 50 μL tissue or cell lysate; combo pack
Sinônimo(s):
Amyloid β40/β42 ELISA, Brain ELISA Kit, Human Brain Amyloid ELISA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Human Amyloid β40 and Amyloid β42 Brain ELISA,
reatividade de espécies
human
Nível de qualidade
embalagem
kit of 2 × 96 wells
Parâmetros
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 6.0 pg/mL
(The lowest level of Amyloid β1-40 standard used in this assay ; 50 μL sample size)
sensitivity: 8 pg/mL
(The lowest level of Amyloid ß1-42 standard used in this assay; 50 μL sample size)
inter-assay cv: <10
intra-assay cv: <10
standard curve range: 16-500 pg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type tissue/cellular lysate
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Categorias relacionadas
Especificidade
Used to detect/quantify: Amyloid β40 & Amyloid β42