ELI-006-H
IL-5 ELISPOT Antibody Pair, Human
from rat, clone JES1-5A10, clone TRFK5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
clone
JES1-5A10, monoclonal
TRFK5, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Inflammation & Immunology
Embalagem
Componentes
• Human IL-5 Detection Antibody, clone JES1-5A10. Quantity: 100 µg.
• Streptavidin Alkaline Phosphatase. Quantity: 55 μL.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade