EFAAB10BS
EZ-Fit® Filtration Unit, black membrane, 0.8µm pore size, 100mL funnel, bulk packaging, no pad
General microbiological analysis
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
styrene-butadiene device
Agency
ISO 7004:1985
esterilidade
sterile; β-irradiated
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
Parâmetros
100 mL sample volume
diâmetro do filtro
47 mm
capacidade do funil
100 mL
tamanho de poro
0.8 μm pore size
entrada
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Aplicação
Informações legais
configurado para