Documentos Principais
ECM507
Sigma-Aldrich
QCM Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well (5 µm), fluorimetric
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.76
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
reatividade de espécies
all
Nível de qualidade
técnica(s)
activity assay: suitable
método de detecção
fluorometric
Embalagem
Contains 2 plates sufficient for 24 assays
Componentes
Sterile 5 μm 24-well Cell Migration Plate Assembly: (Part No. 2005708) Two 24-well plates with 12 inserts per plate (24 inserts total/kit). Cell Detachment Solution: (Part No. 90131) One bottle - 16 mL. 4X Cell Lysis Buffer: (Part No. 90130) One bottle - 16 mL. CyQUANT GR Dye: (Part No. 90132) One vial - 75 μL Forceps: (Part No. 10203) One each.
Armazenamento e estabilidade
Store kit components at 2° to 8°C, up to the expiration date provided on the kit.
Informações legais
GR is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3