Documentos Principais
EARB-6
Sigma-Aldrich
Assay Running Buffer
About This Item
Código UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2