Documentos Principais
DR1001
Sigma-Aldrich
Anti-8-Hydroxyguanosine Goat pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-8-OHG, Anti-8-oxo-G
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Goat polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes 8-hydroxydeoxy-guanosine.
Recognizes 8-Hydroxydeoxyguanosine in Alzheimer′s disease brain tissue.
This Anti-8-Hydroxyguanosine Goat polyclonal antibody detects 8-Hydroxydeoxyguanosine in Alzheimer′s disease brain tissue. It is validated for use in ELISA and with paraffin sections.
Imunogênio
8-Hydroxyguanosine
Aplicação
ELISA (≥1:250,000)
Paraffin Sections (≥1:200, proteinase K pre-treatment recommended; see figure legend, see application references)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Undiluted serum.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
Alzheimer’s disease brain tissue
Outras notas
Abe, T., et al. 2003. Neurosci. Lett.336, 105.
Parker, A.R., et al. 2002. Cancer Res.62, 7230.
Does not cross-react with other naturally occurring nucleotides. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
N Gueven et al.
Cell death and differentiation, 14(6), 1149-1161 (2007-03-10)
Several different autosomal recessive genetic disorders characterized by ataxia with oculomotor apraxia (AOA) have been identified with the unifying feature of defective DNA damage recognition and/or repair. We describe here the characterization of a novel form of AOA showing increased
Joseph J Boyle et al.
The American journal of pathology, 174(3), 1097-1108 (2009-02-24)
Intraplaque hemorrhage accelerates atherosclerosis via oxidant stress and contributes to lesion development and destabilization. Normally, macrophages scavenge hemoglobin-haptoglobin (HbHp) complexes via CD163, and this process provokes the secretion of the anti-inflammatory atheroprotective cytokine interleukin (IL)-10. We therefore tested the hypothesis