D010F1P01
Filtro de cartucho Clarigard®
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinônimo(s):
Clarigard Cartridge Filter 10 in. 1.0 μm Code F PE
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene seal
polypropylene
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Clarigard®
Clarigard®
Parâmetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
Diâmetro
6.7 cm (2.6 in.)
Impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤10 mg
tamanho de poro
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descrição geral
Nota de preparo
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min